725897
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Chloro-o-toluoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (GC)
96.0-104.0% (T)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES
ClCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
TXZFBHYDQGYOIT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable