Principaux documents
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
Synonyme(s) :
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
>90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553
Densité
1.009 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
Clé InChI
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable