Principaux documents
725188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-chloropyridine
97%
5 G
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
58-63 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
Clé InChI
GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable