724742
1-Naphthalenethiol
99%
Synonyme(s) :
α-Naphthalenethiol, 1-Mercaptonaphthalene, 1-Naphthylthiol, Naphthalene-1-thiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Densité
1.158 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Sc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8S/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Clé InChI
SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.