Documents
724181
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenamide
98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CBrCONH2
Poids moléculaire :
149.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
NC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrNO/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Clé InChI
CWJLXOUWYUQFHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable