Principaux documents
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methylpyridine-6-boronic acid MIDA ester, 6-Methylpyridine-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
264-268 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable