Principaux documents
723363
Sigma-Aldrich
5-Cyanothiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14BNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
79-82 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C#N
InChI
1S/C11H14BNO2S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-8(7-13)16-9/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
LKRPJAKTFWEYGA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable