Principaux documents
722057
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-iodoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethanone, 2-Iodo-4-acetylphenol, 3-Iodo-4-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-iodophenol
5 G
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
155-160 °C
Groupe fonctionnel
iodo
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
SJRAJHOOMLHHQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Preparation of cyclopentene fused benzofurans and indoles via Pd-catalyzed tandem ring opening-ring closing reaction with diazabicyclic alkenes
  • Highly regioselective synthesis of spirocyclic compounds by a palladium-catalyzed intermolecular tandem reaction
  • Regioselective synthesis of indene derivatives via Pd/C-catalyzed cyclization reaction in air
  • Preparation of carbazoles via cross-coupling with silylaryl triflates followed by palladium-catalyzed cyclization
  • Stereoselective preparation of heteropolycyclic compounds via palladium-catalyzed stereoselective heteroannulation of with cyclic alkenes
  • Preparation of disubstituted coumarins via palladium-catalyzed carbonylative annulation of internal alkynes
  • Preparation of arylalkynes, benzofurans and indoles via Sonogashira coupling and cyclization on alumina
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2