721921
Methanol-d4
99.8 atom % D, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Changement de masse
M+4
Description générale
The absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.
Application
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)