Principaux documents
721263
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6D4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
103-106 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
BXRFQSNOROATLV-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable