Principaux documents
720534
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
Clé InChI
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup