Principaux documents
720216
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
132-136 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable