Principaux documents
720100
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-16-d
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-16-d potassium salt, Palmitic acid-16-d potassium salt, Potassium hexadecanoate-16-d
About This Item
Formule linéaire :
CH2D(CH2)14CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
285 °C (dec.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-RWQOXAPSSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable