Principaux documents
695734
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-4,6,8,10,12,14,16-13C7
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C7C9H31NaO2
Poids moléculaire :
285.35
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1;
Clé InChI
GGXKEBACDBNFAF-PUIBOWNGSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable