Key Documents
720097
Sigma-Aldrich
4′-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
3-(4-Bromophenyl)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
194-198 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable