Principaux documents
720046
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
97%
Synonyme(s) :
2-(Diphenylphosphanyl)benzaldoxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
173-178 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
Clé InChI
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable