719706
N-Boc-ε-caprolactam
97%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-one, 1-Boc-2-oxohexamethyleneimine, 1-Boc-aza-2-cycloheptanone, N-tert-Butoxycarbonylhexahydro-2H-azepin-2-one, tert-Butyl-2-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
1.038 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup