Principaux documents
719242
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-2(5H)-furanone
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
Clé InChI
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup