Principaux documents
718726
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Formyl-6-methylpyridine, 5-Formyl-2-picoline, 6-Methylnicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546
Densité
1.084 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.8 °C - closed cup