Documents
718440
Sigma-Aldrich
2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable