Principaux documents
717916
Sigma-Aldrich
Chloroforme solution
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
1 PKG
242,00 €
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
242,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.11
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Forme
solution
Niveau de qualité
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
Concentration
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
1H line shape
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
32.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose