Principaux documents
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
117-122 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
Clé InChI
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable