Principaux documents
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
255-261 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable