Principaux documents
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidine
250 MG
78,40 €
78,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
78,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.614
Densité
1.043 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
Clé InChI
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup