Documents
716413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable