Principaux documents
716243
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1 G
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H21BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
36-44 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-9(2)15-8-10(7-14-15)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant to synthesize:
  • Imidazo[1,2-a]pyrazine based phosphodiesterase 10A inhibitors.[1]
  • Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-(3H)-one based KDM4 and KDM5 (histone lysine demethylase families) inhibitors.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Cell penetrant inhibitors of the KDM4 and KDM5 families of histone lysine demethylases. 2. Pyrido [3, 4-d] pyrimidin-4 (3 H)-one derivatives
Westaway SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(4), 1370-1387 (2016)
Discovery of a potent, selective, and orally active phosphodiesterase 10A inhibitor for the potential treatment of schizophrenia
Bartolome?-Nebreda JM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(10), 4196-4212 (2014)