715247
Magnesium borohydride
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[BH4-].[BH4-].[Mg++]
InChI
1S/2BH4.Mg/h2*1H4;/q2*-1;+2
Clé InChI
BAJRVYFABMRJEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids