714798
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
(3-Bromophenyl)trimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532
Densité
1.230 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable