Principaux documents
714674
Sigma-Aldrich
3,4,5-Tribromopyridine
97%
250 MG
41,50 €
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
41,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Br3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
105-109 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cncc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H2Br3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
Clé InChI
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable