Principaux documents
714224
Sigma-Aldrich
Bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-Diazido-1,2,3-cyclohexanetriol triacetate, 2-DOS diazide triacetate, 4t,6t-Diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate
250 MG
273,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
273,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.29
Beilstein:
5639286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
crystals
Composition
carbon, 41.5-43.2%
nitrogen, 24.0-25.4%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
Clé InChI
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable