Principaux documents
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-2-phenylpropionic acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Phenyl-β-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
Composition
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves