Principaux documents
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, (S)-Indoline-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro Beilstein :
5334940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :