702714
Lithium borohydride solution
0.5 M in diethyl ether
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in diethyl ether
Densité
0.719 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes.[2]
- Mechano-chemical metathesis reactions.[3]
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation.[4]
- Growth of large gold monolayer protected-clusters.[5]
- Anion substitution reactions.[6]
- Dehydrogenation reactions.[7]
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C