712213
Boc-Dab-OH
≥97.0%
Synonyme(s) :
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, Nα-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
Activité optique
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
Impuretés
≤2.0% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable