Principaux documents
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-D-homophenylalanine
5 G
452,00 €
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
452,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Beilstein:
3653505
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Clé InChI
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable