Documents
711225
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dihydroxy-4′-methoxyacetophenone hydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O4 · xH2O
Poids moléculaire :
182.17 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Chaîne SMILES 
O.COc1ccc(C(C)=O)c(O)c1O
InChI
1S/C9H10O4.H2O/c1-5(10)6-3-4-7(13-2)9(12)8(6)11;/h3-4,11-12H,1-2H3;1H2
Clé InChI
LLNNBEWBUXDRMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable