630586
2′-Hydroxy-4′,6′-dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(O)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)10-8(12)4-7(13-2)5-9(10)14-3/h4-5,12H,1-3H3
Clé InChI
FBUBVLUPUDBFME-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable