711179
vBRIDP
97%
Synonyme(s) :
Bis(1,1-dimethylethyl)(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine, Di-tert-butyl(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine
79,50 €
About This Item
79,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
130-133 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
Clé InChI
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of biphenyls
- Amination of aryl bromides and chlorides
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago