Principaux documents
710040
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronic acid MIDA ester
97%
1 G
84,00 €
5 G
324,00 €
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
84,00 €
5 G
324,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
187-191 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable