Documents
709190
Sigma-Aldrich
Lanthanum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum hexaboride, Lanthanum boride
About This Item
Formule linéaire :
LaB6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Taille des particules
−325 mesh
Pf
2210 °C
Densité
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES 
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
Clé InChI
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable