708739
tBuXPhos Pd G1
Synonyme(s) :
t-BuXPhos palladium(II) phenethylamine chloride, tBuXPhos-Pd-G1, Chloro[2-(di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), [2-(Di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, t-BuXPhos Palladacycle, t-BuXPhos precatalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
generation 1
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
150-159 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C8H10N.ClH.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-21H,1-12H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
LQRWNWRVOIDQOD-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable