Principaux documents
708186
Sigma-Aldrich
α,α-Difluorophenylacetic acid
97%
1 G
61,50 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
61,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-75 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable