Principaux documents
708038
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione-1,4-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Biacetyl-1,4-13C2, Diacetyl-1,4-13C2
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COCO13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
88 °C
Densité
1.003 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]C(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
QSJXEFYPDANLFS-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup