70800
5-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥60.0% (T)
Synonyme(s) :
1-Naphthylamine-5-sulfonic acid, Laurent’s acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Forme
powder
Concentration
≥60.0% (T)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges