250619
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Solubilité
water: very slightly soluble(lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges