Documents
707600
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoyl chloride
94%
Synonyme(s) :
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
94%
Forme
solid
Pf
40-43 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges