Principaux documents
707163
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene
95%
Synonyme(s) :
(S,S)-Phenyl-Bod
100 MG
248,00 €
500 MG
742,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
248,00 €
500 MG
742,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
Pf
69-76 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Application
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.[1]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Nickel-Catalyzed Construction of Chiral 1-[6] Helicenols and Application in the Synthesis of [6] Helicene-Based Phosphinite Ligands
Tsujihara T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(29), 4948-4952 (2016)