Principaux documents
707155
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole
97%
250 MG
62,50 €
62,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
62,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8BrN
Poids moléculaire :
210.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
110-116 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(Br)ccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-8(10)3-2-7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
KQNXKBLDFQVFQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable