707066
DCA Deblock (0.36M dichloroacetic acid in toluene)
Synonyme(s) :
DCA Deblock, DEBLOCK (0.36M dichloroacetic acid in toluene)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
≤100 ppm in H2O
Point d'ébullition
110-111 °C
Densité
0.884 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.