706884
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
95%
Synonyme(s) :
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
Clé InChI
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.